Neutral mounting medium, DPX, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
317616-100ML
317616-100MLEA 49.6 EUR InStock
317616-100ML
Neutral mounting medium, DPX, Sigma-Aldrich®
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
D.P.X mounting medium is a mixture of distyrene (polystyrene), a plasticizer (tricresyl phosphate), and xylene. It facilitates the protection of stains and can dry quickly.
Attention: Storage temperature: Room temperature
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité