Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Caustic soda
31769.290EA 42.7 EUR InStock
31769.290
Sodium hydroxyde 0.04 mol/l (0.04 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon en plastique 1 L 31769.290P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité