Vert de bromocresol sel de sodium 0,04% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
MQ100
318701-500ML
318701-500MLEA 80.6 EUR InStock
318701-500ML
Vert de bromocresol sel de sodium 0,04% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Vert de bromocresol sel de sodium
Bromocresol green is a sulfonephthalein dye. It is mainly used for measuring serum albumin. In acidic conditions, bromocresol green interacts with albumin, thereby resulting in an increase in absorbance at 630 nm. The change in absorbance is linked with the concentration of albumin. Bromocresol Green is also a pH indicator, changing from yellow (pH 3.8) to blue color (5.4). It is widely used as a colloidal pigment.
Formule: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MW: 720 g/mol
Point de fusion: 225
Densité: 0.981 g/ml (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148898
Numéro CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe21dc764cd650b798699f9c1e89fa01bfdf1612&vid=a1a684c7dc52a1664c0c7391affb01127e9d022a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Conforms to Requirements
Dark Green to Dark Blue
Appearance (Form) Liquid
Wavelength ≥10000
Extinction Coefficient ≥8000
Visual Interval
pH 3.8 - Yellow
Conforms to Requirements
Visual Interval
pH 4.5 - Green
Conforms to Requirements
Visual Interval
pH 5.4 - Blue
Conforms to Requirements
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité