Bromocresol green-methyl red solution indicateur mixte, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
318728-500ML
318728-500MLEA 125 EUR InStock
318728-500ML
Bromocresol green-methyl red solution indicateur mixte, Sigma-Aldrich®
Bromocresol green-methyl red
Suitable for titration of morpholine
Densité: 0.839 g/mL (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134126
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5609bcf419a5a874844115d26412b599db7f4b&vid=533cb4470f6bc804eb84cff402fd5699ad824dfa&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité