Potassium nitrate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
3190-80EA 0 EUR InStock
3190-80
Potassium nitrate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (KNO₃) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 8.5
Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS- Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Iodate (IO₃) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤3 ppm
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤2.0 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité