Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
319007-500ML
319007-500MLEA 105 EUR InStock
319007-500ML
Iode 0.5 M I2 (1.0N) solution volumétrique, Fluka™
Iode
Formule: I₂
Densité: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.950 - 1.050 N
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité