2-Méthylpyrrolidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
31902.03
31902.03EA 90.9 EUR InStock
31902.03
2-Méthylpyrrolidine ≥97%
2-Méthylpyrrolidine
Purity: 97% CAS No.: 765-38-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 2°(37°F) Physical Form: Liquid Density: 0.834 Refractive Index: 1.4370 Odour: Amine-like UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00014491
Formule: C₅H₁₁N
MW: 85,15 g/mol
Densité: 0.834
Point d'éclair: 2 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014491
Numéro CAS: 765-38-8
EINECS: 212-144-3
ONU: 2733
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité