Huile minérale blanche (pétrole)
Fournisseur: Thermo Scientific
31911.D9
31911.D9EA 350 EUR InStock
31911.D9
Huile minérale blanche (pétrole)
Huile minérale blanche (pétrole)
CAS No.: 8020-83-5 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Mineral-oil-like MDL No.: MFCD00131611
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité