Potassium nitrate 99,0-100,5, granular USP, FCC, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
3192-88EA 0 EUR InStock
3192-88
Potassium nitrate 99,0-100,5, granular USP, FCC, J.T.Baker®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Point de fusion: 334
Densité: 2.10 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
ONU: 1486
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Food GMP Manufactured Product
GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
Meets U.S.P Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.0 - 100.5 %
USP - Assay (KNO₃) 99.0 - 100.5 %
USP - Arsenic (As) ≤3 ppm
USP - Chloride (Cl) ≤0.03 %
USP - Identification Passes Test
USP - Iron (Fe) ≤0.001 %
USP - Lead (Pb) (USP) ≤0.001 %
USP - Nitrite (NO₂) ≤5 ppm
USP - Sodium (Na) ≤0.1 %
USP - Sulfate (SO₄) ≤0.1 %
FCC - Assay (KNO₃) (dried basis) 99.0 - 100.5 %
FCC - Chlorate Passes Test
FCC - Identification Passes Test
FCC - Lead (Pb) (FCC) ≤4 mg/kg
FCC - Loss on Drying at 105°C ≤1 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité