Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) dans le methanol ≥99% solution volumétrique, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger

319333-2L
319333-2LEA 65.5 EUR InStock
319333-2L
Potassium hydroxyde 0.1 M (0.1 N) dans le methanol ≥99% solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde


Formule: KOH
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.0950 - 0.1050 N
Carbonate (as K₂CO₃) Max. 0.003 N
Traceable to NIST SRM complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité