Potassium hydroxyde 1.0 M KOH (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
319376-500ML
319376-500MLEA 45.5 EUR InStock
319376-500ML
Potassium hydroxyde 1.0 M KOH (1.0 N) solution volumétrique, Fluka™
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Densité: 1.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance complying
Coloration complying
Clearness complying
Assay titr. 0.950 - 1.050 mol/l
Traceable to NIST SRM complying
BAM/EMPA reference material complying
BAM/EMPA Certificate Number complying
Carbonate (CO₃) Max. 0.01 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité