Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
31950.296EA 29.6 EUR InStock
31950.296
Potassium hydroxyde 0.5 mol/l (0.5 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Densité: 1.023 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité