Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Fehling A solution

31963.291EA 71.2 EUR InStock
31963.291
Réactif de Fehling I pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling I
Cuivre (II) sulfate en solution

10 ml de solution A + 10 ml de solution B correspondent à environ 0,050 g de glucose anhydre


Formule: CuSO₄
MW: 159,61 g/mol
Point d'ébullition: >100 °C (1013 hPa)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité