Réactif de Fehling I (concentré) concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
31965.264EA 45.9 EUR InStock
31965.264
Réactif de Fehling I (concentré) concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling I
Cuivre (II) sulfate en solution
5 ml de solution A + 5 ml de solution B correspond à environ 0,050 g de glucose anhydre
Formule: CuSO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité