Réactif de Fehling II concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Danger
Synonyms: Fehling B solution
31966.267
Réactif de Fehling II concentrée pour la détermination qualitative des sucres réducteurs
Réactif de Fehling II
Potassium-sodium tartrate en solution alcaline
5 ml de solution A + 5 ml de solution B correspond à environ 0,050 g de glucose anhydre
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité