Chloroforme ≥99.8% stabilisé ACS, Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol 0.5-1.0%
319988-500ML
319988-500MLEA 59.7 EUR InStock
319988-500ML
Chloroforme ≥99.8% stabilisé ACS, Riedel-de Haën™
Chloroforme
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 60…62 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 160 mmHg ( 20 °C)
Identity (IR) complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.8 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 Gew.%
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Free chlorine complying
Free acid and chloride complying
Acetone, aldehydes (neßler test) complying
Reaction against H₂SO₄ complying
APHA Max. 10
Vapor Density 4.1 (vs air)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité