Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diéthylbenzène, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

32018-5ML
32018-5MLEA 246 EUR InStock
32018-5ML
1,4-Diéthylbenzène, Supelco®
1,4-Diéthylbenzène


Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.862 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009264
Numéro CAS: 105-05-5
EINECS: 203-265-2
ONU: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96afc1b50e846e1670ba1301ed7928f88450afa6&vid=c75859963afe6424b24872bb163f16e0ec06d95f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité