Zinc sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M ZnSO4 solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
32047-1EA
32047-1EAEA 69.2 EUR InStock
32047-1EA
Zinc sulfate concentré pour une dilution à 1L, 0.1 M ZnSO4 solution volumétrique, Fluka™
Zinc sulfate solutions
Concentrate for 1L standard solution
Formule: ZnSO₄·7H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149894
Numéro CAS: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.998 - 1.002
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité