Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32050.602EA 33.1 EUR InStock
32050.602
Acide chlorhydrique concentré pour une dilution à 1 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.998 - 1.002 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité