Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.5 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32053.602EA 37.5 EUR InStock
32053.602
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.5 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.4975 - 0.5025 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité