2,4-Dichlorobenzenediazonium-1,5-naphthalenedisulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
320609-5G
320609-5GEA 504 EUR InStock
320609-5G
2,4-Dichlorobenzenediazonium-1,5-naphthalenedisulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzenediazonium-1,5-naphthalenedisulphonate hydrate
Used in spectrophotometric detection of total bilirubin in serum.
Formule: C₁₆H₁₀Cl₂N₂O₆S₂·xH₂O
MW: 461,29 g/mol (anhy)
Point de fusion: 195 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457580
Numéro CAS: 123333-91-5
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24c24c6a7cb1c3fab87a2a5d1a214c1a829957d&vid=bdf21aa19233db0e6c1d4a53ee07d2547092ed4a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité