Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32061.600EA 41.1 EUR InStock
32061.600
Potassium dichromate concentré pour une dilution à 1/60 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.01658 - 0.01675 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité