Sodium hydroxyde concentrate for dilution to 1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
conc_1l
32066.606EA 33.2 EUR InStock
32066.606
Sodium hydroxyde concentrate for dilution to 1 mol aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: >105 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 323
Densité: 1.327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C) 0.995 to 1.005 mol/l
Conforms to BDH 18042 Passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité