Pesticide reference standard, Simeton, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32072-25MG
32072-25MGEA 177 EUR InStock
32072-25MG
Pesticide reference standard, Simeton, PESTANAL®, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Simeton has been used as internal standard in ESI-LC/MS method for quantifying environmental contaminants and in LC-MS/MS analysis for determination of pesticide residue from constructed wetlands.
  • It is an alkoxytriazine mostly used as pesticide
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08fa032bb4e115e9146af8091289f74c6db2caf5&vid=08fa032bb4e115e9146af8091289f74c6db2caf5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité