Bromate-Bromure concentré pour une dilution à 0,05 mol/L Br2 (0.1 N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Dose for preparation of 1 litre of solution.
32074.600EA 41 EUR InStock
32074.600
Bromate-Bromure concentré pour une dilution à 0,05 mol/L Br2 (0.1 N) en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Bromate-Bromide
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration after dilution to 1000 ML, c(Br2) 0.05 mol/l ± 0.2% (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité