Tribromure de gallium, anhydre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
32107.09
32107.09EA 412 EUR InStock
32107.09
Tribromure de gallium, anhydre
Tribromure de gallium
CAS No.: 13450-88-9 Molecular Formula: GaBr3 Formula Weight: 309.45 Physical Form: Crystalline Density: 3.69 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 122° Boiling Point: 279° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016100
Formule: Br₃Ga
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 122 °C
Densité: 3.69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016100
Numéro CAS: 13450-88-9
EINECS: 236-609-5
ONU: 3260
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité