Trifluorure de gallium, anhydre ≥99.85% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
32112.06
32112.06EA 523 EUR InStock
32112.06
Trifluorure de gallium, anhydre ≥99.85% (base métaux)
Trifluorure de gallium
Purity: 99.85% CAS No.: 7783-51-9 Molecular Formula: GaF3 Formula Weight: 126.72 Physical Form: Powder Density: 4.47 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 800° subl. Boiling Point: ca 1000° Merck Reference: 14,4354 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011021
Formule: F₃Ga
MW: 126,72 g/mol
Point d'ébullition: ∼1000 °C
Point de fusion: 800 °C (subl.)
Densité: 4.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011021
Numéro CAS: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4354
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité