Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98.0-102.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
3216-20EA 0 EUR InStock
3216-20
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté 98.0-102.0%, granuleux, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Aluminium-potassium sulfate dodécahydraté
Formule: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 92.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149143
Numéro CAS: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
ACS - Assay (AlK(SO₄)₂·12H₂O) 98.0 - 102.0 %
ACS - Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 2.0 - 4.0
ACS - Sodium (Na) ≤0.02 %
Solubility Passes Test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité