di-Potassium peroxodisulfate 99, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: di-Potassium peroxodisulphate, Peroxydisulphuric acid dipotassium salt, Dipotassium peroxodisulphate, Potassium persulphate
3238-08EA 0 EUR InStock
3238-08
di-Potassium peroxodisulfate 99, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
di-Potassium peroxodisulfate
White powder. Lot analysis on label.
Formule: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.477 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011386
Numéro CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
ONU: 1492
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,07741
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
ACS - Assay (K₂S₂O₈) (by gravimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Manganese (Mn) ≤2.000 ppm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité