Organic reference standard, (+/-)-3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3,-d5-diol, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
32401-25MG
32401-25MGEA 325 EUR InStock
32401-25MG
Organic reference standard, (+/-)-3-Chloro-1,2-propane-1,1,2,3,3,-d5-diol, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
3-MCPD-d5 is the deuterated form of 3-MCDP.
  • Used as an internal standard in GC-MS method for the determination of total 3-MCPD concentration from edible fats and oils.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=231b165f8b25873298adaa18a190cdf6bc3dfea2&vid=231b165f8b25873298adaa18a190cdf6bc3dfea2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité