4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
Fournisseur: Merck
32412-10MG
32412-10MGEA 582 EUR InStock
32412-10MG
4'-Hydroxydiclofenac, Supelco®
4'-Hydroxydiclofenac
Formule: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01671980
Numéro CAS: 64118-84-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37afae48126ea811d017602749c7899ad1eff7d6&vid=e370be4d61351969b22671ea4cc4cdb0ce2e9de3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité