β-D-Glucopyrannoside de dodécyle, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Dodecyl b-D-glucopyranoside, Dodecyl glucoside, n-Dodecyl β-D-glucopyranoside
324351-1
324351-1EA 385 EUR InStock
324351-1
β-D-Glucopyrannoside de dodécyle, Millipore®
β-D-Glucopyrannoside de dodécyle
Formule: C₁₈H₃₆O₆
MW: 348,48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063298
Numéro CAS: 59122-55-3
EINECS: 261-614-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité