Anti-Dopamine D 5 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
324408-100
324408-100EA 821 EUR InStock
324408-100
Anti-Dopamine D 5 Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Dopamine D 5 Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité