Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥99% (par titration), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
324411-500
324411-500EA 98.7 EUR InStock
324411-500
Tétradécyltrimethylammonium bromure ≥99% (par titration), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Tétradécyltrimethylammonium bromure
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
A cell-permeable cationic surfactant that reversibly inhibits dynamin GTPase activity (IC50 = 3.15 µM) by targeting the PH domain and interfering with phospholipid binding. Shown to block dynamin I-dependent SVE (synaptic vesicle endocytosis) in rat brain synaptosomes and dynamin II-dependent RME (receptor-mediated endocytosis) in non-neuronal HeLa, A431, and COS-7 cells. Inhibition is competitive with respect to PS and noncompetitive with respect to GTP.
Formule: C₁₇H₃₈BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011770
Numéro CAS: 1119-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité