Ebselen, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Danger
324483-5
324483-5EA 201 EUR InStock
324483-5
Ebselen, Millipore®
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité