Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EDTA sel disodique dihydraté, Qualité Biologie Moléculaire, Calbiochem®, Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

324503-1
324503-1EA 453 EUR InStock
324503-1
EDTA sel disodique dihydraté, Qualité Biologie Moléculaire, Calbiochem®, Millipore®
EDTA sel disodique dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité