EDTA solution, 0,5 M, molecular biology grade, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
324506-100
324506-100EA 81.2 EUR InStock
324506-100
EDTA solution, 0,5 M, molecular biology grade, Calbiochem®, Millipore®
Buffers Tampons de clonage
Sterile-filtered solution of 0,5 M EDTA in H₂O treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC). Used in molecular biology applications.
  • pH: 8,0
  • Diethyl pyrocarbonate (DEPC) treated
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité