Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique), Millipore®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem

324626-25
324626-25EA 264 EUR InStock
324626-25
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique), Millipore®
EGTA (Acide éthylèneglycol bis-(amino-2-éthyléther) N,N,N'N'-tétraacétique)


Formule: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004291
Numéro CAS: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité