Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Ellagic acid dihydrate ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
Synonyms: 2,3,7,8-Tetrahydroxy[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione

M-Clarity™ quality level = MQ100

324683-500
324683-500EA 142 EUR InStock
324683-500
Ellagic acid dihydrate ≥98% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Ellagic acid dihydrate
Ellagic Acid, Dihydrate, a cell-permeable, reversible, potent antioxidant that has anti-mutagenic and anti-carcinogenic properties.

Inhibits DNA topoisomerases I and II (IC50=1.8µM and 2.1µM, respectively). Also a potent inhibitor of PKA catalytic subunit (IC50=2µM) and of PKC (IC50=8µM).

Conditionnement: Packaged under inert gas


Formule: C₁₄H₆O₈·2H₂O
MW: 302,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006914
Numéro CAS: 476-66-4
EINECS: 207-508-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité