Epoxomicin (synthétique) ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
M-Clarity™ quality level = MQ100
324800-100
324800-100EA 607 EUR InStock
324800-100
Epoxomicin (synthétique) ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Epoxomicin
An antitumor agent of microbial origin that acts as a potent, highly specific, and irreversible inhibitor of chymotrypsin-like (CT-L), trypsin-like (T-L), and peptidylglutamyl peptide hydrolyzing (PGPH) activities of the proteasome
Modifies the proteasomal catalytic subunits LMP-7, MECL1, and Z. Epoxomicin also displays anti-inflammatory activity in vivo.
Conditionnement: Packaged under inert gas
Formule: C₂₈H₅₀N₄O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03791061
Numéro CAS: 134381-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité