Voriconazole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Fournisseur: Merck
32483-25MG
32483-25MGEA 92.2 EUR InStock
32483-25MG
Voriconazole, analytical standard, VETRANAL™, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Voriconazole is a second-generation triazole, and is derived from fluconazole. It has a broad and enhanced antifungal spectrum as compared to other older triazoles.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a9f4e92b4a00ea2ec5cd72309d1c71e03c823d&vid=e8a9f4e92b4a00ea2ec5cd72309d1c71e03c823d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité