L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330-Cis-Enol
Fournisseur: Merck
32484-10MG
32484-10MGEA 355 EUR InStock
32484-10MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330-Cis-Enol
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS09
Spirotetramat may be used as a reference standard for QuEChERS based methodology for the determination of spirotetramat and its relevant metabolites in pistachio samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Attention: P202 - P273 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab9fc44304553bf5a29744e861b3e82961b22326&vid=7fb9c1b97c603fc612d409d928afc99ff1599092&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité