Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330-Mono-Hydroxy
Fournisseur: Merck
32486-10MG
32486-10MGEA 348 EUR InStock
32486-10MG
Supelco® PESTANAL® Organic Reference Standard, Spirotetramat Metabolite BYI08330-Mono-Hydroxy
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS09
Spirotetramat may be used as a reference standard for QuEChERS based methodology for the determination of spirotetramat and its relevant metabolites in pistachio samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Attention: P273 - P391 - P501
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7641fdcbb4be62304922f71bc20b3f9199db861c&vid=77cd592f409306d8f59de157b93177dc588a4968&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité