Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-Epigallocatechin gallate ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ100

324880-10
324880-10EA 121 EUR InStock
324880-10
(-)-Epigallocatechin gallate ≥95% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
(-)-Epigallocatechin gallate
One of the main polyphenolic constituents of green tea that exhibits potent antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant properties

Arrests cell cycling at G0/G1 phases and induces apoptosis in a dose-dependent manner. EGCG has been shown to inhibit PMA-induced skin thickening, and the activation of protein kinase C. Also inhibits the activation of ornithine decarboxylase, and activation of interleukin-1[alpha] mRNA and protein expression. Inhibits inducible nitric oxide synthase (iNOS) gene expression and enzyme activity and inhibits peroxynitrite-mediated formation of 8-oxodeoxyguanosine and 3-nitrotyrosine. Also strongly and directly inhibits telomerase.

Conditionnement: Packaged under inert gas


Formule: C₂₂H₁₈O₁₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00075940
Numéro CAS: 989-51-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité