Méthanol-D4 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325351000
325351000.EA 579 EUR InStock
325351000.
Méthanol-D4 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal® pour spectroscopie RMN
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Point d'ébullition: 65 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS Contains 0.03 v/v% TMS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité