L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multibore tubes, round, ceramic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
32565.DT
32565.DTEA 47.9 EUR InStock
32565.DT
Multibore tubes, round, ceramic
Tuyaux Transfer Tubing
Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL23.
Dense, excellent thermal and electrical resistance properties, corrosion resistant, permeable to microwaves.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité