Human recombinant Wee1
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
325896-10
325896-10EA 770 EUR InStock
325896-10
Human recombinant Wee1
Enzymes
Recombinant, human Wee1 fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system.
Wee1 is a tyrosine kinase that causes inhibitory phosporylation of Cdk1 and Cdk2 and acts as a mitotic inhibitor. Protects the nucleus from cytoplasmically activated cyclin B1-complexed CDC2 prior to the onset of mitosis.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité