Rouge de crésol ≥83% indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32653-25G
32653-25GEA 164 EUR InStock
32653-25G
Rouge de crésol ≥83% indicateur, Fluka™
Rouge de crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382,43 g/mol
Densité: 0.998 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005878
Numéro CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 83 %
Loss on drying Max. 5 %
Change range (pH 0.5-2.5) complying
Change range (pH 6.5-8.5) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité