2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
326828-5G
326828-5GEA 163 EUR InStock
326828-5G
2-Méthoxy-4-nitrophénol 97%, Sigma-Aldrich®
2-Méthoxy-4-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=450d7f02f29e1f5dc937ba4fbabf8778956a1c94&vid=1e20f2eb8a1e84e6d2de4401990b534284640469&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form) Crystal to Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 48.0 - 51.4%
Nitrogen 8.0 - 8.6%
Purity (GC) ≥96.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité