Bleu de bromophénol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
32712-5G
32712-5GEA 52.5 EUR InStock
32712-5G
Bleu de bromophénol Reag. Ph. Eur. indicateur, Fluka™
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 204 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité